Learn More
Hughes Douche à réservoir à gaine isolante
Douche à réservoir d’urgence isolée avec dispositif de lavage des yeux / du visage, à utiliser dans les climats chauds non dangereux. Conçue pour satisfaire aux normes ANSI et les dépasser en fournissant de l’eau tiède même lorsqu’il n’y a pas de raccordement au réseau d’eau public.
Marque:  Hughes HSHJ14K1SS
Code produit. 17762348
  • 13990.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 24-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Douche à réservoir d’urgence isolée avec dispositif de lavage des yeux / du visage, à utiliser dans les climats chauds non dangereux
  • Les modèles à gaine isolante maintiennent une température constante
  • Convient à une utilisation lorsque la pression de l’eau est insuffisante
  • Unité de lavage oculaire/facial montée sur le côté
  • Conçue pour satisfaire aux normes ANSI et les dépasser en fournissant de l’eau tiède pendant plus de 15 minutes à un débit garanti de 76 litres par minute, même lorsqu’il n’y a pas de raccordement au réseau d’eau public
Spécification
Spécification
1500 L
Acier inoxydable
Douche à réservoir
Nom du produit
Hughes Douche à réservoir à gaine isolante > Douche à réservoir ; capacité : 1500 L