Learn More
Thermo Scientific™ Series 8000 Water-Jacketed CO2 Incubator, 184L
Code produit. 11822711 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Technologie de capteur de CO2:
Capteur CT
Capteur IR
Modèle:
Incubateur simple
Incubateur simple à trois gaz
Tension:
230 V
230 V
Conditionnement:
1 pièce
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11822711
Marque: Thermo Scientific™ 3429
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Protect cell cultures and prevent contamination using using Thermo Scientific™ Series 8000 Water-Jacketed CO2 Incubators.
Protect cell cultures and prevent contamination using Thermo Scientific™ Series 8000 Water-Jacketed CO2 Incubators. They offer dependable flexibility for growing cells, precise temperature control and stability of all culture parameters keep cultures safe, saving you time and money. Water-jacketed technology holds the temperature for extended periods of time.
Fonctionnement
  • La filtration HEPA rapide offre une qualité d’air de classe 100 en moins de cinq minutes.
  • Interface utilisateur intuitive du centre de messages pour un accès rapide et simple à toutes les fonctions
  • Réglage des niveaux de température, de surchauffe, de CO2
  • Étalonnage de la température, du CO2, de l’HR (en option)
  • Marche/Arrêt sonore configurable, code d’accès, rappel de changement de filtre HEPA, boutons distants d’alarme, alarmes de suivi de basse température et de CO2 bas et élevé
  • Affichage de CO2, O2 (option) et HR
  • Indicateur de chauffage activé
  • Contact pour report d’alarme à distance
  • Affichage du rappel de minuteur de classe 100 après la fermeture de la porte pendant cinq minutes
  • Une minuterie intégrée réglable vous avertit lorsque le filtre doit être remplacé
  • Choix de capteurs de CO2 par CT ou IR
Structure
  • Triple-parois
  • La porte intérieure chauffée à double vitrage réduit la perte de chaleur et la condensation
  • Les coins arrondis facilitent le nettoyage.
  • Les étagères, les supports et le filtre HEPA s’enlèvent facilement sans outils.
Informations de commande :
Non commercialisé aux États-Unis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 6,5 pied cube
Certifications/Conformité UL , cUL , CE
Sorties de données Option 4 à 20 mA
Description Incubateur unique de 184 L
Capacité (métrique) 184 l
Matériau de la cuve En acier inox poli
Plage de concentrations en CO2 0 à 20%
Technologie de capteur de CO2 Capteur CT
Éclairage LED
Matériau Acier inoxydable
Contrôle de l’oxygène Néant
Humidité relative < 90 % à 37°C
Plage de températures (métrique) Ambiante 5 ° à 55 ° C
Type Incubateur à CO2
Source d’humidité eau Pan
Modèle Incubateur simple
Dimensions (P x l x H) intérieures 50,8 x 54,1 x 68,1 cm (20 x 21,3 x 26,8 in)
Dimensions (L x l x H) 25 x 26 x 39,5 po (63,5 x 100,3 x 66 cm)
Poids (impériale) 365 lb
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Tension 230 V