Learn More
Contec™ Manches de serpillères à franges QuickConnect™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Faites votre choix parmi de l’aluminium anodisé léger, de l’acier inox électropoli et durable ou de la fibre de verre. Les manches à serpillère Contec™ QuickConnect™ sont disponibles en longueur fixe ou en modèles télescopiques afin de répondre à tous les besoins de nettoyage.
Marque:  Contec™ 2643
97.89 EUR valable jusqu'au 2025-02-13
Utilisez le code promo "24130" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11942405
  • 157.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Faites votre choix parmi de l’aluminium anodisé léger, de l’acier inox électropoli et durable ou de la fibre de verre.Les manches à serpillère Contec™ QuickConnect™ sont disponibles en longueur fixe ou en modèles télescopiques afin de répondre à tous les besoins de nettoyage.
Les cadres et manches des têtes de serpillère à frange QuickConnect™ offrent une flexibilité maximale pour le nettoyage dans des environnements critiques. Investissez dans un manche et choisissez parmi différentes têtes et cadres interchangeables en fonction de vos applications.
Manches pour serpillère QuickConnect
  • À utiliser avec la gamme complète Contec™ des systèmes de nettoyage
  • Autoclavables
  • Longueurs des modèles télescopiques : de 16 po (41 cm) à 30" (76 cm) ; le manche de 50" (127 cm) s’allonge jusqu’à 92" (234 cm) ; 69 po (175 cm) s’allonge jusqu’à 10,8 pi (3,3 m)
  • Longueurs fixes : 16 po (41 cm) ; 60 po (152 cm)
  • Pour les plafonds et les murs difficiles à atteindre, un manche en aluminium anodisé de 16 pi (4,9 m) est disponible ; le manche en 4 parties se démonte facilement à des fins d’autoclavage
Crochets pour manches de serpillères à franges QuickConnect
  • Crochet pour manche QuickConnect, pour un montage sur les manches de 0,9" (2 cm) et 1" (2,5 cm)
  • Le crochet sur le manche de serpillère à franges permet de maintenir en toute sécurité les manches QuickConnect sur les chariots avec seau, ce qui réduit les risques d’incidents ou de déversements
Spécification
Spécification
Poignée extensible en 2 parties
50 à 92 po
127 to 234 cm
Reusable
Nettoyage dans les environnements critiques
Aluminium anodisé
White
Non stérile
Autoclavable
VertiKlean, VertiKlean MAX, serpillère à franges Edgeless, serpillères à franges EasyCurve et EasyReach, système DualClean, cadres de tête de serpillère à franges QuickConnect
No