Learn More
Contec™ Cadres de tête de serpillère à franges plate QuickTask™
Les cadres de tête de balai-serpillère à charnière plate Contec™ QuickTask™ sont durables, légers et exclusivement conçus pour le système de balai-serpillère Contec™ QuickTask™.
47.55€ - 283.00€
Code produit | Marque | Matériau | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15895587
![]() ![]() |
Contec™
2740 |
Polypropylène | 41 x 13 cm (16 x 5 in) |
47.55€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11902425
![]() |
Contec™
2749 |
Protection de sonde acier inoxydable | 41 x 11 cm (16 x 4,5 po) | N/A | ||||||
17265434
![]() |
Contec™
2906 |
Protection de sonde acier inoxydable | 40 x 10 cm (15,5 x 3,75 in) |
237.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17255434
![]() |
Contec™
2699P |
Polypropylène | 40 x 10 cm (15,5 x 3,75 in) |
130.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Disponibles en PP bleu ou en acier inox
- Autoclavable
- Compatibles avec la plupart des solutions de désinfectant et solvants courants
- Le système QuickTask™ comprend diverses têtes de balai-serpillère plates en polyester maillé, polyester/cellulose, microfibre/mousse et microfibre qui s’installent facilement sur un ensemble manche et cadre de tête de balai-serpillère à charnière.
- Le système QuickTask™ est parfaitement adapté au nettoyage des sols, notamment des sols et grilles perforés des salles blanches.
Specifications
Non stérile | |
Autoclavable |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Contec™ Cadres de tête de serpillère à franges plate QuickTask™