Learn More
Contec™ Système de saturation des têtes de balai-serpillère
Conçu pour simplifier le processus de nettoyage des salles blanches, le système de saturation des têtes de balai-serpillère de Contec permet de présaturer les têtes de balai-serpillère avant le passage dans l’environnement contrôlé. Le passage d’eau dans la salle blanche n’est donc plus nécessaire.
Marque: Contec™ 2787
756.41 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
pPetit et compact, le chariot en acier inoxydable à double seau de 8 L est idéal pour les salles blanches de petite à moyenne tailles. Léger et maniable, le chariot est facile à utiliser. Le chariot est équipé de quatre roulettes antitraces autoclavables. L’ensemble du chariot peut donc être autoclavé avant utilisation. Afin de rendre le système très efficace et rentable, les têtes de balai-serpillère utilisées doivent présenter l’effet capillaire et être très adsorbantes. Contec a mis au point une nouvelle tête de balai-serpillère plate à utiliser intégrée au système ; Contec Quiltec I Têtes de balai-serpillère en polyester./p pLes seaux sont conçus pour accueillir 5 têtes de balai-serpillère plates, saturées avec 1 L de liquide. Le second seau peut être utilisé pour la dilution d’un concentré, puis pour le rangement des têtes de balai-serpillère usagées afin d’empêcher toute contamination croisée. Les têtes de balai-serpillère sont placées sur un cadre d’accueil à ajustement aisé, associé à la structure de la tête de balai-serpillère. De cette manière, les têtes de balai-serpillère peuvent être installées, mains libres, sur le cadre de tête de balai-serpillère. Un plateau diffuseur de désinfectant en acier inoxydable permet de saturer uniformément chaque tête de balai-serpillère. Le plateau diffuseur peut être facilement rangé dans un logement disposé sur le côté du chariot en cas de non-utilisation. Il suffit de verser le désinfectant sur les têtes de balai-serpillère soit à partir du flacon, soit directement à partir de l’autre seau, puis d’attendre 5 minutes pour une saturation complète. Les serpillères sont alors prêtes à l’emploi. Les têtes de balai-serpillère Contec Quiltec I sont fabriquées à partir de polyester 100 % à 2 épaisseurs autour d’un cœur de rayonne. Elles sont donc idéales pour le plus haut grade de salle blanche, car elles génèrent un très faible nombre de particules et de fibres./p
Spécification
Chariot de saturation des têtes de balai-serpillère | |
Acier inoxydable | |
51 x 30 x 25 cm | |
Two 8 L Stainless Buckets, Applicator Frame, Diffuser Tray | |
Non stérile |
8 L | |
Autoclavable | |
Réutilisable | |
1 Ea. |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Vidéos
-
Contec - Mop head saturation system
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Jours
49Heures
9Minutes
26Secondes
16Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %