missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ohaus™ Poids en acier inox, OIML F1, OH
Poids de conception à corps unique ajusté pour respecter ou dépasser les tolérances 0IML F1
Marque: Ohaus™ 11117041
79.20 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- En acier inox
- Inclut un boîtier de poids
- Conception à corps unique sans cavité d’ajustement

Spécification
Poids, 100 g, OIML F1, OH | |
Acier inoxydable | |
Satisfait ou dépasse OIML F1 |
Poids OIML F1 | |
100 g |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu