Learn More
Micronova™ BinLiners™ irradiés
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Ces sachets en PEBD stériles conformes aux exigences de la FDA sont conçus pour contenir et transporter des déchets biomédicaux dans des environnements aseptiques. Disponibles dans des épaisseurs de 1 à 6 mm avec une capacité allant jusqu’à 60 gallons (200 L)
Marque:  Micronova™ BL4-40TRIRBB
323.00 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 13132370
  • 340.00€ / 50 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Les sacs BinLiner irradiés Micronova™ destinés à être utilisés dans des environnements aseptiques et des salles blanches sont conçus pour l’élimination des matières, la collecte de vêtements et le stockage de matières premières ou de produits.
Les sachets stériles Micronova BinLiner sont fabriqués en PEBD conforme aux exigences de la FDA et sont conçus pour la collecte et l’élimination des déchets, la collecte de vêtements, le stockage, les couvercles de protection destinés au matériel, et la collecte et le transport de pièces ou de matières premières dans des salles blanches et des environnements aseptiques.
  • Doublures en PEBD stérile dans une gamme de tailles
  • Les épaisseurs vont de 1 à 6 mm et les tailles vont de 1 à 60 gallons
  • Les doublures de 40 x 48 po et de 40 x 60 po fonctionnent avec le support BinLiner BLSSH-1624
  • Les doublures de 34 x 40 po fonctionnent avec le support BinLiner BLSSH-1515
  • Les doublures de 24 x 36 po fonctionnent avec le support BinLiner BLSSH-168
  • Conçus pour une utilisation dans des environnements propres et contrôlés
  • Les couleurs de doublure (teintes) sont : transparent, bleu et gris
  • Bonne compatibilité avec les nettoyeurs courants
  • Gousset ou joint plat disponible en option
  • Irradiation aux rayons gamma pour les environnements aseptiques
  • Sur un rouleau : (Suffixe PC), un rouleau en conditionnement double
  • Conditionnement à plat : (Suffixe B ou BB), B : conditionnement individuel, 5 par boîte ; BB : 5 revêtements en conditionnement double
Spécification
Spécification
Sac-poubelle
PEBD
40 gal
Certificat de conformité et de traitement (irradiation)
25,5 in
40 x 48 in
Mise au rebut à usage général
122 cm
102 cm
50/carton
0,10 mm
150 L
Non
Conserver à température ambiante
Transparent
64,8 cm
Oui
48 in
40 po
Cinq revêtements pliés par sachet double
Stérile
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot047977-000 Type de certificatCertificat de qualité Date26/03/2025 Catalog NumberBL4-40TRIRBB
Numéro de lot047238-000 Type de certificatCertificat de qualité Date06/02/2025 Catalog NumberBL4-40TRIRBB
Numéro de lot047344-000 Type de certificatCertificat de qualité Date04/02/2025 Catalog NumberBL4-40TRIRBB
Numéro de lot047114-000 Type de certificatCertificat de qualité Date14/01/2025 Catalog NumberBL4-40TRIRBB
Numéro de lot045721-000 Type de certificatCertificat de conformité Date12/12/2024 Catalog NumberBL4-40TRIRBB
Nom du produit
Micronova™ BinLiners™ irradiés > BinLiner stérile, PEBD, 4 mm à soufflet, 5 par sachet double, 40 x 48 po