Learn More
Thermo Scientific™ Flacons traités pour culture cellulaire BioLite
Réalisez des procédures générales de culture cellulaire plus économiquement grâce aux flacons traités pour culture cellulaire Thermo Scientific™ BioLite, garantis stériles, apyrogènes et non cytotoxiques.
Marque: Thermo Scientific™ 130332
159.93 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24329" pour bénéficier de cette offre.
Description
Dotés d’une surface traitée pour la culture cellulaire standard, les produits Thermo Scientific™ BioLite sont une gamme limitée de récipients de culture cellulaire pour un grand nombre de types de cellules.
• Stérile selon ISO 11137, SAL 10-6• Non cytotoxique
• Apyrogène
• Sans BSE / TSE
• Sans RNase / DNase
• Sans ADN humain
• Matière première de classe VI USP
Spécification
Polystyrène | |
Connecteur FEP | |
Autoclavable | |
Oui | |
Plat | |
225 cm2 |
40 | |
Traitée pour la culture cellulaire | |
Oui | |
Stérile | |
Bouchon à joint | |
70 mL |