Learn More
Micronova™ Doublure pour godets irradiée™
Crée une barrière imperméable aux solutions concentrées et aux matériaux bruts lorsqu’elle est utilisés pour tapisser des godets de salle blanche et des conteneurs de stockage
Marque: Micronova™ BKL7-3119IR
187.34 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
Spécification
Sachet stérile pour salle blanche | |
PEBD | |
6 gal. | |
Laminé : 75% PEBD, 25% nylon | |
Oui | |
Seau B-7 ou récipient similaire | |
79 cm | |
Stérile | |
19 po |
22,7 L | |
Non, Non autoclavable | |
Transparent | |
79 x 48 cm (31 x 19 in) | |
Transport de produits ou confinement de liquides | |
31 po | |
Conditionnement double individuel | |
Irradié aux rayons gamma | |
48 cm |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
048402-000 | Certificat de qualité | 24/03/2025 | BKL7-3119IR |
047974-000 | Certificat de qualité | 26/02/2025 | BKL7-3119IR |
047672-000 | Certificat de qualité | 04/02/2025 | BKL7-3119IR |
047191-000 | Certificat de qualité | 04/02/2025 | BKL7-3119IR |
047618-000 | Certificat de qualité | 27/01/2025 | BKL7-3119IR |