Learn More
Eppendorf™ Tubes coniques
Les Eppendorf Conical Tubes 15 mL et 50 mL peuvent être ouverts et fermés facilement lors de l'utilisation d'une seule main.
Marque: Eppendorf™ 0030122429
76.39 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24072" pour bénéficier de cette offre.
Description
- La hauteur réduite permet un accès facile aux échantillons, même avec des pipettes et cônes à faible volume – réduit le risque de contamination croisée entre la pipette et le tube
- Ouverture et fermeture à une seule main grâce à la version avec bouchon SnapTec™ pour une extraction et une addition rapides des liquides
- Stabilité de la centrifugation jusqu’à 17 000 x g1) pour les deux variantes de tubes - avec bouchon SnapTec™ et avec bouchon à vis
- L’étanchéité du couvercle est assurée de -86°C à 100°C
- Moins d’espace de stockage nécessaire en raison d’une hauteur inférieure de ∼20 % par rapport aux tubes coniques de 50 ml
- Les accessoires correspondants pour la centrifugation, le mélange et le chauffage, la préparation et le stockage des échantillons garantissent une intégration directe dans l’environnement de laboratoire existant
- La matière première de classe 6 USP Premium et l’absence d’utilisation d’agents glissants, de plastifiants et de biocides pendant la fabrication garantissent une intégrité optimale des échantillons et une visibilité optimale des échantillons et des granulés
- Le bouchon à vis aux côtés aplatis et rainurés permet une manipulation ergonomique conviviale, assure un positionnement vertical stable et minimise les risques de contamination.
- Stérile, exempt de pyrogènes, de DNase, de RNase et d’ADN. Chaque lot est vérifié et certifié pour contrôler sa qualité et sa pureté.
- Le tube à bouchon SnapTec™ peut être autoclavé jusqu’à 121°C (20 min)
Spécification
HDPE | |
Incolore | |
Oui | |
200 (4 sachets x 50 tubes) | |
200 Pk. | |
Non autoclavable | |
PCR Clean (Non-sterile) | |
Bouchon à vis | |
Oui | |
17 000 x g |
Gris | |
25 ml | |
Polypropylène | |
200 Tubes (4 Bags x 50 Tubes) | |
Non stérile | |
Cylindrique | |
Conique | |
Oui | |
30 mm | |
PCR Clean (Non-sterile) |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Eppendorf
Le Printemps des Économies
Jusqu'à 30 % de réduction sur les produits essentiels EppendorfCode promotionnel: 24072Expire: 2025-06-30
Jours
87Heures
21Minutes
39Secondes
11 -
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant