Learn More
Thermo Scientific™ Pointes pour pipettes ClipTip™
Assurez une étanchéité sûre pour chaque échantillon, grâce à ces cônes de pipettes. Une technologie de verrouillage innovante exclusive garantit une étanchéité absolue sur chaque canal et ne nécessite qu’une force minimale pour la mise en place et l’éjection des pointes.
Marque: Thermo Scientific™ 94410613
Description
Assurez une étanchéité parfaite de chaque échantillon. Les pointes de pipettes Thermo Scientific™ ClipTip™ fournissent une étanchéité parfaite de chaque échantillon grâce à une technologie de verrouillage innovante et unique garantissant une étanchéité absolue sur chaque canal avec la force réduite nécessaire pour la prise et l’éjection des pointes. Travaillez en toute confiance, en sachant qu’une fois en place, les pointes sont parfaitement verrouillées et qu’elles ne pourront pas se dévisser ou tomber, quelle que soit la pression exercée lors de l’application. La conception innovante du système verrouillable par trois clips garantit la fixation sécurisée de la pointe sur la pipette F1-ClipTip jusqu’à ce qu’elle soit éjectée volontairement.
Principales caractéristiques :
- Les pointes de pipettes ClipTip sont dotées de “clips” qui permettent de les fixer en place pour une étanchéité parfaite
- Chaque fois que des pointes de pipette ClipTip sont en place, elles sont verrouillées et ne peuvent pas se dévisser, quelle que soit la pression exercée lors de l’application
- Les pointes de pipettes ClipTip se clipsent fermement sur les pipettes F1-ClipTip et E1-ClipTip d’une simple pression sans avoir à marteler les pointes sur votre pipette
Faible rétention
- La technologie à faible rétention minimise la rétention de liquide et permet une récupération maximale des échantillons. Disponibles au format de 96 ClipTip 20-1250.
Qualité éprouvée
- Certifiées exemptes de contamination par RNase, DNase, ADN, ATP et endotoxines
Respect de l’environnement
- Le système de recharge ClipTip utilise des composants recyclés et 30 % de plastique en moins
Gamme de pointes polyvalente
- Volumes pour le format de 96 : 12,5, 20, 50, 200, 300, 1000 et 1250 μl
- Volumes pour le format de 384 : 12,5, 30 et 125 μl
- Pointes longues disponibles pour les volumes 12,5 et 300 μl permettant une meilleure portée avec des consommables de laboratoire spécifiques
Traçabilité immédiate
- Chaque insert de pointe possède des informations sur le volume et le lot imprimées à l’encre ; le code couleur pratique permet d’associer facilement le code couleur des pipettes F1-ClipTip et E1-ClipTip à l’insert de rack pour pointes de pipettes ClipTip correspondant
Remarque :
La disponibilité peut varier d’un pays à l’autre.
Prestations de service
Période de garantie limitée :Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécification
ClipTip300 Ext, stérile | |
Sans filtre | |
Non autoclavable | |
10 cm | |
Version longue, Faible rétention | |
Orange | |
ClipTip |
300 μl | |
Stérile | |
3,94 in | |
Rack | |
8 x 96 cônes/portoir | |
Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip | |
Sterile & PCR Ready |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
1367463 | Certificat de conformité | 15/09/2022 | 94410613 |
21295C0 | Certificat de conformité | 16/11/2021 | 94410613 |
19070C0 | Certificat de conformité | 18/10/2021 | 94410613 |
21187C0 | Certificat de conformité | 10/08/2021 | 94410613 |
21184C0 | Certificat de conformité | 10/08/2021 | 94410613 |
Période de garantie limitée : Sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.