Learn More
Thermo Scientific™ Pointes pour pipettes ClipTip™
Assurez une étanchéité sûre pour chaque échantillon, grâce à ces cônes de pipettes. Une technologie de verrouillage innovante exclusive garantit une étanchéité absolue sur chaque canal et ne nécessite qu’une force minimale pour la mise en place et l’éjection des pointes.
Marque: Thermo Scientific™ 94410818
66.50 EUR valable jusqu'au 2025-03-29
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Description
Assurez une étanchéité parfaite de chaque échantillon. Les pointes de pipettes Thermo Scientific™ ClipTip™ fournissent une étanchéité parfaite de chaque échantillon grâce à une technologie de verrouillage innovante et unique garantissant une étanchéité absolue sur chaque canal avec la force réduite nécessaire pour la prise et l’éjection des pointes. Travaillez en toute confiance, en sachant qu’une fois en place, les pointes sont parfaitement verrouillées et qu’elles ne pourront pas se dévisser ou tomber, quelle que soit la pression exercée lors de l’application. La conception innovante du système verrouillable par trois clips garantit la fixation sécurisée de la pointe sur la pipette F1-ClipTip jusqu’à ce qu’elle soit éjectée volontairement.
Caractéristiques :
- Les pointes de pipettes ClipTip sont dotées de “clips” qui permettent de les fixer en place pour une étanchéité parfaite
- Chaque fois que des pointes de pipette ClipTip sont en place, elles sont verrouillées et ne peuvent pas se dévisser, quelle que soit la pression exercée lors de l’application
- Cône ClipTip qui se clipse fermement sur la pipette F1-ClipTip d’une simple pression sans avoir à marteler les cônes sur votre pipette
Faible rétention
- Chaque cône de pipette ClipTip est à faible rétention pour une récupération optimale de l’échantillon
Qualité éprouvée
- Certifiées exemptes de contamination par RNase, DNase, ADN, ATP et endotoxines
Respect de l’environnement
- Système de recharge ClipTip qui utilise des composants recyclés et 30 % de plastique en moins
Gamme de pointes polyvalente
- Cinq tailles au choix : 20, 50, 200, 300 et 1 000 μl
Traçabilité immédiate
- Chaque insert de pointe possède des informations sur le volume et le lot imprimées à l’encre ; le code couleur pratique permet d’associer facilement la couleur du bouchon du piston de la pipette F1-ClipTip à l’insert de rack de pointes de pipettes ClipTip correspondant
Remarque :
les produits proposés peuvent varier d’un pays à l’autre.
Prestations de service
Période de garantie limitée :Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécification
ClipTip 1250, recharge, stérile | |
Sans filtre | |
Non autoclavable | |
10,3 cm | |
Faible rétention | |
Turquoise | |
ClipTip |
1250 μl | |
Stérile | |
4,06 in | |
Recharge | |
8 x 96 pointes / insert (insert de recharge) | |
Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip | |
Stériles et prêtes pour PCR |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
24126C0 | Certificat de conformité | 02/08/2024 | 94410818 |
24056C0 | Certificat de conformité | 05/03/2024 | 94410818 |
24024C0 | Certificat de conformité | 01/03/2024 | 94410818 |
23353C0 | Certificat de conformité | 11/01/2024 | 94410818 |
22214C0 | Certificat de conformité | 15/08/2022 | 94410818 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
17Heures
6Minutes
26Secondes
26Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92% -
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Offre exclusive sur la manipulation des liquides
Libérez la précision : les meilleures pipettes et pointes en promotion.Code promotionnel: 25076Expire: 2025-06-30
Jours
95Heures
6Minutes
26Secondes
26 -
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Jours
34Heures
6Minutes
26Secondes
26 -
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
Jours
4Heures
6Minutes
26Secondes
26 -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
34Heures
6Minutes
26Secondes
26 -
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30
Jours
34Heures
6Minutes
26Secondes
26
Période de garantie limitée : Sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.