Learn More
Thermo Scientific™ Pointes pour pipettes ClipTip™
GREENER_CHOICE
Assurez une étanchéité sûre pour chaque échantillon, grâce à ces cônes de pipettes. Une technologie de verrouillage innovante exclusive garantit une étanchéité absolue sur chaque canal et ne nécessite qu’une force minimale pour la mise en place et l’éjection des pointes.
Marque:  Thermo Scientific™ 94410258
55.30 EUR valable jusqu'au 2025-03-29
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 13296249
  • 82.95€ / 960 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
ClipTip 50, sans filtre, stérile, rechargeable
Sans filtre
Non autoclavable
5,1 cm
Faible rétention
Violet
ClipTip
50 μl
Stérile
2,01 in
Recharge
10 x 96 pointes / insert (tour de recharge)
Thermo Scientific F1-ClipTip
Stérile et prêts pour la PCR
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
4 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot22148C0 Type de certificatCertificat de conformité Date13/06/2022 Catalog Number94410258
Numéro de lot22142C0 Type de certificatCertificat de conformité Date13/06/2022 Catalog Number94410258
Numéro de lot22140C0 Type de certificatCertificat de conformité Date06/06/2022 Catalog Number94410258
Numéro de lot21322C0 Type de certificatCertificat de conformité Date23/02/2022 Catalog Number94410258
Promotions
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.
    Code promotionnel: 24122
    Expire2025-04-13
    Jours
    17
    Heures
    6
    Minutes
    26
    Secondes
    42
  • Thermo Scientific ClipTip , Thermo Scientific ART , Thermo Scientific Finnpipette , Thermo Scientific Matrix
    Libérez la précision : les meilleures pipettes et pointes en promotion.
    Code promotionnel: 25076
    Expire2025-06-30
    Jours
    95
    Heures
    6
    Minutes
    26
    Secondes
    42
  • Plusieurs fabricants
    Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.
    Code promotionnel: 24095
    Expire2025-04-15
    Jours
    19
    Heures
    6
    Minutes
    26
    Secondes
    42
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre 17/03/2025 et 15/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales En savoir plus
  • Plusieurs fabricants
    Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analyses
    Code promotionnel: 24138
    Expire2025-04-30
    Jours
    34
    Heures
    6
    Minutes
    26
    Secondes
    42
  • Plusieurs fabricants
    Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.
    Code promotionnel: 24134
    Expire2025-03-31
    Jours
    4
    Heures
    6
    Minutes
    26
    Secondes
    42
  • Plusieurs fabricants
    Tombez amoureux avec de grandes économies
    Code promotionnel: 24107
    Expire2025-04-30
    Jours
    34
    Heures
    6
    Minutes
    26
    Secondes
    42
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Pointes pour pipettes ClipTip™ > ClipTip 50, 5 à 50 μl, piles de recharge, stérile
Période de garantie limitée : Sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.