Learn More
Thermo Scientific™ Pointes pour pipettes ClipTip™
Assurez une étanchéité sûre pour chaque échantillon, grâce à ces cônes de pipettes. Une technologie de verrouillage innovante exclusive garantit une étanchéité absolue sur chaque canal et ne nécessite qu’une force minimale pour la mise en place et l’éjection des pointes.
Marque: Thermo Scientific™ 94410318
55.30 EUR valable jusqu'au 2025-03-29
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Description
Assurez une étanchéité parfaite de chaque échantillon. Les pointes de pipettes Thermo Scientific™ ClipTip™ fournissent une étanchéité parfaite de chaque échantillon grâce à une technologie de verrouillage innovante et unique garantissant une étanchéité absolue sur chaque canal avec la force réduite nécessaire pour la prise et l’éjection des pointes. Travaillez en toute confiance, en sachant qu’une fois en place, les pointes sont parfaitement verrouillées et qu’elles ne pourront pas se dévisser ou tomber, quelle que soit la pression exercée lors de l’application. La conception innovante du système verrouillable par trois clips garantit la fixation sécurisée de la pointe sur la pipette F1-ClipTip jusqu’à ce qu’elle soit éjectée volontairement.
Une étanchéité garantie grâce à une conception de verrouillage innovante- Les cônes pour pipettes ClipTip sont munis de 'clips', qui assurent une fixation par verrouillage pour une étanchéité parfaite. Lorsque les cônes ClipTip sont en place, ils sont parfaitement fixés et ne peuvent pas tomber, quelle que soit la pression exercée lors la mise en place. La prise des cônes ClipTip exige une pression très réduite. Il n’est pas nécessaire de forcer pour les fixer sur la pipette.
Faible rétention
- Chaque cône ClipTip est à faible rétention pour une distribution totale de l'échantillon.
- Les cônes sont certifiés sans contamination par RNase, DNase, ADN, ATP ni endotoxines.
- Le système de recharge ClipTip utilise des composants recyclés et 30% de plastique en moins.
- Choix de cinq modèles: 20, 50, 200, 300 et 1000μl
- Chaque plateau de cônes comporte des informations de lot et de volume. Un code couleur permet d’associer facilement la pipette F1-ClipTip au bon rack de cônes ClipTip.
Prestations de service
Période de garantie limitée :Conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous expédions le produit.Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spécification
ClipTip 200, sans filtre, stérile, rechargeable | |
Sans filtre | |
Non autoclavable | |
5,6 cm | |
Faible rétention | |
Jaune | |
ClipTip |
200 μl | |
Stérile | |
2,2 in | |
Recharge | |
10 x 96 pointes / insert (tour de recharge) | |
Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip | |
Stérile et prêts pour la PCR |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
24068C0 | Certificat de conformité | 26/06/2024 | 94410318 |
24048C0 | Certificat de conformité | 01/03/2024 | 94410318 |
23361C0 | Certificat de conformité | 11/01/2024 | 94410318 |
23282C0 | Certificat de conformité | 16/10/2023 | 94410318 |
23271C0 | Certificat de conformité | 16/10/2023 | 94410318 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
17Heures
6Minutes
26Secondes
42Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92% -
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Offre exclusive sur la manipulation des liquides
Libérez la précision : les meilleures pipettes et pointes en promotion.Code promotionnel: 25076Expire: 2025-06-30
Jours
95Heures
6Minutes
26Secondes
42 -
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Jours
34Heures
6Minutes
26Secondes
42 -
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
Jours
4Heures
6Minutes
26Secondes
42 -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
34Heures
6Minutes
26Secondes
42 -
Plusieurs fabricants
Faites fructifier vos découvertes
Tombez amoureux avec de grandes économiesCode promotionnel: 24107Expire: 2025-04-30
Jours
34Heures
6Minutes
26Secondes
42
Période de garantie limitée : Sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.