Learn More
Diversey™ Désinfectant ClearKlens IPA VH1
Désinfectant prêt à l’emploi pour les surfaces dures non-poreuses et les gants
Marque: Diversey™ 101105068
Description
Le ClearKlens IPA est un désinfectant non stérile, prêt à l’emploi destiné à l’industrie des sciences de la vie. Il est utilisé comme désinfectant de phase intermédiaire et phase terminale à usage général. Le ClearKlens IPA est à base d’alcool isopropylique à 70 %. Le ClearKlens IPA est disponible sous forme de spray à gâchette de 500 ml et de flacon d’un litre ou de boîte de cinq litres.
Propriétés clés
- Le ClearKlens IPA est un pulvérisateur de désinfectant à action rapide à utiliser dans les applications de désinfection de phase intermédiaire et terminale.
- Il a un large spectre d’efficacité contre la plupart des formes végétatives de micro-organismes.
- Le ClearKlens IPA est sans danger pour une utilisation sur les surfaces de contact alimentaire et s’évapore rapidement, ne laissant aucun résidu. Il convient à la désinfection des surfaces, machines et composants résistants à l’alcool (convoyeurs, remplisseurs, inspecteurs de bouteilles, composants sensibles à l’eau, etc.)
- Conditionnement et formulation approuvés par la BPR (Biocidal Products Regulation)
Avantages
- Filtré à 0,2 μm
- Prêtes à l’emploi
- Activité à large spectre efficace
- Non moussant
- Adapté à une utilisation dans les zones sensibles à l’humidité
- S’évapore facilement sans laisser de résidus
Spécification
Désinfectant de surface | |
Non stériles | |
Flacon à bouchon avec gâchettes séparées | |
12/Carton |
6 à 9 | |
70 % IPA/30 % eau déionisée | |
Pour AT, BE, CH, DE, FR, GB, IE, IT, NL uniquement | |
1 L |