Learn More
Diversey™ Désinfectant ClearKlens IPA VH1
BIOPHARMA
Product Code. p-7224786
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (métrique):
500 mL
1 L
5 L
Description:
Pour AT, BE, CH, DE, FR, GB, IE, IT, NL uniquement
missing translation for 'unitSize'
10L
12L
6L
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17693095
missing translation for 'mfr': Diversey™ 101105067
This item is not returnable. View return policy
Désinfectant prêt à l’emploi pour les surfaces dures non-poreuses et les gants
Le ClearKlens IPA est un désinfectant non stérile, prêt à l’emploi destiné à l’industrie des sciences de la vie. Il est utilisé comme désinfectant de phase intermédiaire et phase terminale à usage général. Le ClearKlens IPA est à base d’alcool isopropylique à 70 %. Le ClearKlens IPA est disponible sous forme de spray à gâchette de 500 ml et de flacon d’un litre ou de boîte de cinq litres.
Propriétés clés
  • Le ClearKlens IPA est un pulvérisateur de désinfectant à action rapide à utiliser dans les applications de désinfection de phase intermédiaire et terminale.
  • Il a un large spectre d’efficacité contre la plupart des formes végétatives de micro-organismes.
  • Le ClearKlens IPA est sans danger pour une utilisation sur les surfaces de contact alimentaire et s’évapore rapidement, ne laissant aucun résidu. Il convient à la désinfection des surfaces, machines et composants résistants à l’alcool (convoyeurs, remplisseurs, inspecteurs de bouteilles, composants sensibles à l’eau, etc.)
  • Conditionnement et formulation approuvés par la BPR (Biocidal Products Regulation)
Avantages
  • Filtré à 0,2 μm
  • Prêtes à l’emploi
  • Activité à large spectre efficace
  • Non moussant
  • Adapté à une utilisation dans les zones sensibles à l’humidité
  • S’évapore facilement sans laisser de résidus
Specifications
Type de produit Désinfectant de surface
pH 6 à 9
Stérilité Non stériles
Composition 70 % IPA/30 % eau déionisée
Type de conteneur Flacon pulvérisateur
Description Pour AT, BE, CH, DE, FR, GB, IE, IT, NL uniquement
Quantité 12/Carton
Volume (métrique) 500 mL
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • ClearKlens IPA VH1
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: propan-2-ol