Learn More
Brady™ Flèches de sol ToughStripe™
Les flèches de sol ToughStripe™ sont des formes de marquage au sol à découper, extrêmement durables, fabriquées en polyester robuste avec un adhésif très puissant qui résiste au passage de chariots élévateurs.
Marque: Brady™ 104418
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le marquage visible au sol améliore la sécurité et l’organisation dans quasiment tous les environnements industriels
- La surface brillante brille comme une nouvelle peinture et résiste au passage des chariots élévateurs sans se déchirer ou se soulever
- Convient parfaitement au marquage des allées, des passages et des lieux de stockage et à l’identification des équipements et des parcours d’évacuation
- Facilement applicable par une seule personne sans assistance
Spécification
ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22 | |
Polyester | |
Caoutchouc permanent | |
Idéal pour le marquage des allées, des passages et des lieux de stockage et l’identification des équipements et des parcours d’évacuation | |
203,20 mm | |
0°F | |
3 po | |
-18°C à 54°C | |
0°F à 129°F | |
Flèche | |
Rouge |
Haute brillance | |
100/Bte | |
Formes de découpe ToughStripe (L', T', +' empreintes de pas et plus) | |
8 po | |
129°F | |
2 mil | |
76,2 mm | |
Flèche | |
76,20 x 203,20 mm | |
Rouleau de marquage au sol ToughStripe™ |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Flèches de sol ToughStripe™ > Rouge ; 3 x 8 po (76 x 203 mm)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu