Learn More
Micronova™ Éponges pour salles blanches
BIOPHARMA
Une large gamme d’éponges, fabriquées avec des matériaux approuvés dans les salles blanches, conçues pour nettoyer des petites pièces, l’intérieur des équipements, des murs souples, des bancs à flux laminaire, des isolateurs et d’autres applications utiles en salles blanches et en laboratoires. Disponibles en plusieurs matières, formes et dimensions
Marque:  Micronova™ SP4-533
19.10 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12813532
  • 20.10€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Une large gamme d’éponges, fabriquées avec des matériaux approuvés dans les salles blanches, conçues pour nettoyer des petites pièces, l’intérieur des équipements, des parois souples, des paillasses à flux laminaire, des isolateurs et d’autres applications utiles en salles blanches et en laboratoires.Disponibles en plusieurs tissus, formes et dimensions
Les éponges Micronova pour salles blanches existent avec des housses disponibles dans de nombreux matériaux, cousus de manière à optimiser la sécurité et à proposer différentes formes et tailles d’intérieurs en mousse d’uréthane réticulée et approuvée dans les salles blanches. Disponibles irradiées aux rayons gamma pour les zones aseptiques.
  • Une gamme d’éponges pour salles blanches
  • Durables, réutilisables et absorbantes
  • Housses disponibles dans une variété de tissus adaptés aux tâches de nettoyage spécialisées :
    • Polymaille — 100 % polyester avec une couche de maille, offre une surface de frottement léger
    • NovaPoly — 100 % polyester tricoté lisse, excellent pour disperser les désinfectants, contact alimentaire indirect approuvé par la FDA.
    • MegaTex — 100 % polyamide non-tissé, absorbant avec une surface légèrement abrasive
    • Microfibre — 80 % polyester, 20 % polyamide, absorption et nettoyage supérieur.
    • NovaCel — blanc solide, PVA super absorbant pour le rodage et le polissage des équipements de fabrication de gaufrettes.
    • Peau de chamois absorbante NovaLite — absorbante avec une bonne résistance au frottement.
    • PVA — Absorbance élevée avec des propriétés de séchage rapide.
  • Disponible irradiée aux rayons gamma pour les zones aseptiques
  • Produit résistant aux désinfectants les plus puissants
  • Autoclavables
Spécification
Spécification
Éponge pour salles blanches
12,7 cm
7,6 cm
Autoclavable
Non
Super absorbant et nettoyage supérieur, pour une utilisation avec des désinfectants puissants et adaptés à la stérilisation à la vapeur
5 po
3 in
Acétate de polyvinyle
Blanc
12,7 x 7,6 cm (5 x 3 po.)
Non stérile
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot046201-000 Type de certificatCertificat de conformité Date03/12/2024 Catalog NumberSP4-533
Numéro de lot042637-000 Type de certificatCertificat de conformité Date04/03/2024 Catalog NumberSP4-533
Numéro de lot037309-000 Type de certificatCertificat de conformité Date29/03/2023 Catalog NumberSP4-533
Numéro de lot034375-000 Type de certificatCertificat de conformité Date29/09/2022 Catalog NumberSP4-533
Numéro de lot036375-000 Type de certificatDéclaration de conformité Date01/02/2023 Catalog NumberSP4-533
Nom du produit
Micronova™ Éponges pour salles blanches > Éponge NovaCel, acétate de polyvinyle PVA blanc solide absorbant, 5 x 3,3 po.