Learn More
Eppendorf™ Adaptateurs UVette™
Les UVettes™ emballées individuellement sont exemptes d’ADN, d’ARN et de protéines et sont protégées contre les rayures et la poussière
Marque:  Eppendorf™ 4099001009
Code produit. 10412691
  • 81.32€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Les UVettes™ emballées individuellement sont exemptes d’ADN, d’ARN et de protéines et sont protégées contre les rayures et la poussière.
  • Cuve jetable pour les mesures de lumière UV
  • Plastique entièrement transparent pour toutes les applications VIS
  • UV et VIS transparents entre 220 nm et 1 600 nm
  • Convient à la mesure de petits volumes (≥50 μl)
  • Conditionnement dans des blisters individuellement, pour les procédés de travail sans contamination
  • Marquage de volume pour 500 μl et 1 000 μl
  • Remplissage optimal garanti par la base du tube en forme d’entonnoir
  • La poignée dépolie permet l’étiquetage de la cuve
  • Fenêtre optique profonde permettant d’éviter les rayures
  • Les échantillons avec une concentration normale peuvent être mesurés à l’aide de la longueur du trajet optique de 10 mm, pour les échantillons avec une concentration plus élevée, il suffit de faire pivoter l’UVette™ de 90°C et d’utiliser la longueur du trajet optique de 2 mm plus courte
  • Peut être utilisé comme avec le BioPhotometer ainsi que tous les autres spectrophotomètres à l’aide d’un adaptateur
  • Ouverture de l’adaptateur : 1,5 mm x 1,5 mm (h x l)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Adaptateur
Pour le trajet optique de 8,5 mm de hauteur.
Nom du produit
Eppendorf™ Adaptateurs UVette™ > S’utilise avec : Pour le trajet optique de 8,5 mm de hauteur.