Learn More
Purus™ Pure Comfort Cleanroom Socks
Tous les produits Purus Produits
Click to view available options
Jetable:
Non
Dimensions:
S
M
L
XL
Description
- Disponibles en modèles jetables et lavables
- 100 % polyester
- Compatibles avec les salles blanches
- Confortables pour une utilisation intensive
- Sans génération de particules
Spécification
Spécification
Couleur | Blanc |
À utiliser avec (application) | À utiliser dans le domaine pharmaceutique, biotechnologique, pour les matériaux semi-conducteurs, les salles blanches et à l’hôpital |
Matériau | Polyester |
Dimensions | S |
Jetable | Non |
Stérilité | Non stérile |
Quantité d’emballage | 1 paire par sachet / 200 sachets par boîte |
Type de produit | Launderable Cleanroom Socks |
Cleanroom Class | Class 10-1000 (ISO 4-6) |
Type d’emballage | 200 Pair/Cs |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 9
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
1 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
3005 | Certificat de conformité | 15/01/2025 | CRS-L-S |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Jours
27Heures
12Minutes
28Secondes
37Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Purus™ Pure Comfort Cleanroom Socks >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu