Learn More
Fisherbrand™ Disposable Cleanroom Socks
Click to view available options
Dimensions:
11 to 15
6 to 10
Couleur:
White, Blue Stitching
White, Red Stitching
Description
- Fisherbrand Disposable Cleanroom Socks are a cost-effective and cleanroom compatible option for cleanroom and extended wear.
- Laundered and packaged in ISO Class 5 Cleanrooms, with extremely low particulate contamination
- The structure of the socks allows high wear-resistance and durability while maintaining good elasticity.
- Abrasion-resistant, soft, and comfortable to wear.
- The product should be stored in a ventilated, dry, mildew-proof and insect-proof place.
- Avoid prolonged product exposure to sunlight.
- Do not rub against rough objects directly.
- Launder using a neutral or slightly alkaline (pH <9) synthetic detergent on a gentle cycle to prevent mechanical and chemical damage
- If the socks are torn or the yarn begins to falls off or tear in multiple places, replace them.
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | ISO Class 5 (Class 100) |
Couleur | White, Blue Stitching |
À utiliser avec (application) | Cleanroom and other critical environments |
Sexe | Unisexe |
Hauteur (métrique) | 50 cm |
Longueur (métrique) | 26 cm |
Matériau | Polyester |
Dimensions | 6 to 10 |
Poids (métrique) | 25 g/pair |
Jetable | Single-use |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 8
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Jours
43Heures
9Minutes
5Secondes
8Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92 %
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Disposable Cleanroom Socks >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu