Learn More
Berkshire™ Chaussettes Choice™ pour salle blanche
Fisher Scientific - Les chaussettes Choice™ pour salle blanche sont fabriquées à partir d’un fil continu de polyester et sont lavées et emballées dans une salle blanche de classe 5.
Marque: Berkshire™ CHSOCKR1050
Description
- 99 % polyester à filament continu, 1 % spandex
- Taille unique
- Longueur mi-mollet avec poignet élastique pour un ajustement sûr
- Douces et confortables
- Lavage et emballage en salle blanche Classe ISO 5
- Couleur : Blanc
- 10 paires par boîte
Technologie
- Fabriquées avec des fils à filament continu pour réduire la perte de fibres et de particules
- Blanchies et conditionnées en salle blanche
Avantages
- Conforme aux exigences de l’annexe 1 des BPF de l’UE, section 7.14
- Le processus de lavage en salle blanche réduit la perte de fibres et de particules et minimise la charge biologique
- Plus de 1 000 fois plus propres que les chaussettes ordinaires en polyester/coton
- Confortables et durables, elles peuvent être portées toute la journée
- Une alternative économique, propre et jetable aux chaussettes des opérateurs
- Autoclavable (121°C, 30 minutes)
- Conditionnement en vrac disponible
Spécification
| 99 % polyester à filament continu, 1 % spandex | |
| Taille unique |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
| Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
|---|---|---|---|
| 2021252A | Certificat de conformité | 23/10/2025 | CHSOCKR1050 |
| 2020616B | Certificat de conformité | 22/07/2025 | CHSOCKR1050 |
| 2020985B | Certificat de conformité | 27/06/2025 | CHSOCKR1050 |
| 2021252A | Certificat d’analyse | 23/10/2025 | CHSOCKR1050 |
| 2020616B | Certificat d’analyse | 22/07/2025 | CHSOCKR1050 |