Learn More
PURUS™ Cahiers pour salle blanche Critical Print
Les cahiers Critical Print sont parfaits pour l’écriture et la consignation de données dans les environnements de salles blanches.
Marque:  PURUS™ PNBCPA52220 WR
231.58 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15773609
  • 262.00€ / 20 pièces
Expédition estimée: 26-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pour écrire dans les environnements de salles blanches
  • Traité et conditionné en salle blanche
  • Convient pour une utilisation dans les salles blanches ISO 4 à 6 (classe 10 à 1000)
  • Technologie de reliure exclusive sans remplisseurs organiques
  • Recyclables
  • Ligné
  • Sans amide ni silicone
Spécification
Spécification
Polyéthylène
Blanc
210 x 148 mm
Autoclavable
Pour écrire dans les environnements de salles blanches
20/Carton
80 gsm
Oui
Poly
148 mm
Conviennent pour une utilisation en ISO 4 à 6 (classe 10 à 1000)
Cahier pour salle blanche
A5
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
2 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotUT0386 Type de certificatCertificat de conformité Date13/03/2025 Catalog NumberPNBCPA52220 WR
Numéro de lotUR0156 Type de certificatCertificat de conformité Date09/10/2024 Catalog NumberPNBCPA52220 WR
Nom du produit
PURUS™ Cahiers pour salle blanche Critical Print > Blanc, A5, Ligné