Learn More
PURUS™ Cahiers pour salle blanche Critical Print
Les cahiers Critical Print sont parfaits pour l’écriture et la consignation de données dans les environnements de salles blanches.
187.00€ - 365.00€
Spécification
Matériau | Polyéthylène |
---|---|
Matériau du couvercle | Poly |
Autoclavable | Autoclavable |
Certifications/Conformité | Conviennent pour une utilisation en ISO 4 à 6 (classe 10 à 1000) |
À utiliser avec (application) | Pour écrire dans les environnements de salles blanches |
Code produit | Marque | Dimensions | Réglé | Couleur | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Réglé | Couleur | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15793609
|
PURUS™
PNBCPA62240 WR |
A6 | Oui | Blanc | 40/Carton |
365.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15783609
|
PURUS™
PNBCPA62240 WG |
A6 | Grille | Blanc | 40/Carton |
365.00€
40 pièces |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15773609
|
PURUS™
PNBCPA52220 WR |
A5 | Oui | Blanc | 20/Carton |
262.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15763609
|
PURUS™
PNBCPA52220 WG |
A5 | Grille | Blanc | 20/Carton |
234.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15733609
|
PURUS™
PNBCPA42210 WG |
A4 | Grille | Blanc | 10/Carton |
192.40€
10 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15743609
|
PURUS™
PNBCPA42210 WR |
A4 | Oui | Blanc | 10/Carton |
196.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15713609
|
PURUS™
PNBCPA42210 BR |
A4 | Oui | Bleu | 10/Carton |
187.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 02-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Pour écrire dans les environnements de salles blanches
- Traité et conditionné en salle blanche
- Convient pour une utilisation dans les salles blanches ISO 4 à 6 (classe 10 à 1000)
- Technologie de reliure exclusive sans remplisseurs organiques
- Recyclables
- Ligné
- Sans amide ni silicone
Spécification
Polyéthylène | |
Autoclavable | |
Pour écrire dans les environnements de salles blanches | |
80 gsm |
Poly | |
Conviennent pour une utilisation en ISO 4 à 6 (classe 10 à 1000) | |
Cahier pour salle blanche |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
PURUS™ Cahiers pour salle blanche Critical Print