Learn More
Brand™ Éprouvettes graduées en PMP de classe A
Polyméthylpentène (PMP) transparent et conforme aux normes DIN 12681 et ISO 6706. Éprouvettes de mesure en PMP de classe A BRAND™ portent marquage DE-M dans une encre d’impression de très grande qualité. Exposition à une température maximale 121°C (autoclavage) n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur. Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions
Marque: Brand™ 35154
64.70 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- En polyméthylpentène (PMP) transparent
- Conforme aux normes DIN 12681 et ISO 6706.
- Étalonnée pour son volume contenu (TC, In).
- Comprend un certificat de lot.
- Les éprouvettes graduées BRAND™ utilisent un marquage DE-M dans une encre d’impression de très grande qualité.
- L’exposition à une température maximale de 121°C (autoclavage) n’entraînera pas de dépassement permanent des limites d’erreur.
- Il est recommandé de ne pas dépasser 60°C pour le nettoyage, afin de préserver les repères et les inscriptions.
Spécification
500 ml | |
Marquages DE-M à l’encre bleue de haute qualité | |
A | |
2/boîte | |
Autoclavables | |
121°C | |
Rond | |
Hexagonale | |
Éprouvette graduée |
PMP | |
2/boîte | |
Certificat de lot | |
5 ml | |
plusmn;2,5 ml | |
5 ml | |
Bleu | |
360 mm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.