Learn More
Hirschmann™ Pipettes volumétriques en verre AR™ de classe AS.
Fournit un degré de précision volumétrique extrêmement élevé pour vos besoins de pipetage. Les pipettes volumétriques en verre AR™ Hirschmann Instruments™ de classe AS sont fournies avec des marques de graduation ambrée.
Marque: Hirschmann™ 1340270
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.27000kg
Description
- Conformes aux normes DIN EN ISO 648
- Volume entre deux marques
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
AS | |
Oui | |
6/boîte | |
25 ml | |
Pipette volumétrique |
AR-GLAStrade; | |
Marron | |
0,03 mL | |
530 mm |