Learn More
Hirschmann™ Pipettes volumétriques en verre AR™ de classe AS
Fournit un degré de précision volumétrique extrêmement élevé pour vos besoins de pipetage. Les pipettes volumétriques en verre AR™ Hirschmann Instruments™ de classe AS sont fournies avec des marques de graduation ambrée.
Marque: Hirschmann™ 1340248
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conforme à la norme DIN EN ISO 648
- Volume entre deux marques
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
AS | |
Oui | |
6/boîte | |
3 ml | |
Pipette volumétrique |
AR-GLAStrade; | |
Marron | |
0,01 mL | |
350 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hirschmann™ Pipettes volumétriques en verre AR™ de classe AS > Capacité : 3 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu