Learn More
Hirschmann™ Pipettes volumétriques en verre AR™ de classe AS
Code produit. 11782162
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 ml
1 ml
2 ml
3 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
Code produit. 11782162
Marque: Hirschmann™ 1340275
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fournit un degré de précision volumétrique extrêmement élevé pour vos besoins de pipetage. Les pipettes volumétriques en verre AR™ Hirschmann Instruments™ de classe AS sont fournies avec des marques de graduation ambrée.
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 648
  • Volume entre deux marques
  • Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
Classe AS
Matériau AR-GLAStrade;
Graduée Oui
Couleur de graduation Marron
Quantité 6/boîte
Tolérance 0,05 mL
Volume (métrique) 50 ml
Longueur (métrique) 550 mm
Type Pipette volumétrique