Learn More
Poulten Graf™ Flacon volumétrique en verre borosilicaté de classe A avec certificat d’étalonnage
Permet une manipulation précise et sûre des liquides en laboratoire. Les fioles jaugées en verre borosilicaté de classe A Poulten Graf™ avec certificat d’étalonnage sont imprimées, numérotées et fournies individuellement avec un certificat de précision corrigé individuellement.
57.30€ - 451.00€
Spécification
Certifications/Conformité | USP, ISO 1042, DIN 12664 |
---|---|
Matériau | Borosilicate Glass |
Graduated | Yes |
Classe | A |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10683283
|
Poulten Graf™
US258/WAC/G/5 |
100 ml | Transparent |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10191422
|
Poulten Graf™
US258/WAC/K/2 |
1000 ml | Transparent |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12383916
|
Poulten Graf™
US258/WAC/L/S |
2000 mL | Clear |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10531563
|
Poulten Graf™
US258/WAC/H/2 |
200 ml | Transparent |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10663093
|
Poulten Graf™
US258/WAC/B/5 |
10 mL | Clear |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10465782
|
Poulten Graf™
US258/WAC/D/5 |
20 mL | Clear |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10603673
|
Poulten Graf™
US258/WAC/I/2 |
250 ml | Transparent |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10131382
|
Poulten Graf™
US258/WAC/E/5 |
25 ml | Transparent |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12393916
|
Poulten Graf™
US258/WAC/M/S |
5 L | Clear |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10151332
|
Poulten Graf™
US258/WAC/A/5 |
5 mL | Clear |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
12393906
|
Poulten Graf™
US258/WAC/C/5 |
15 ml | Transparent |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10521563
|
Poulten Graf™
US258/WAC/F/5 |
50 mL | Clear |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10263952
|
Poulten Graf™
US258/WAC/J/2 |
500 mL | Clear |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Permet une manipulation précise et sûre des liquides en laboratoire.Les fioles jaugées en verre borosilicaté de classe A Poulten Graf™ avec certificat d’étalonnage sont imprimées, numérotées et fournies individuellement avec un certificat de précision corrigé individuellement.
- Col usiné et rodé équipé d’un bouchon interchangeable en polypropylène Polystop™
- Graduation à une marque
- Disponible en verre ambré ou transparent
- Chaque flacon porte un numéro individuel pour l’identification et la traçabilité
Spécification
USP, ISO 1042, DIN 12664 | |
Borosilicate Glass | |
Yes | |
A |