Learn More
Poulten Graf™ Flacon volumétrique en verre borosilicaté de classe A avec certificat d’étalonnage
Permet une manipulation précise et sûre des liquides en laboratoire. Les fioles jaugées en verre borosilicaté de classe A Poulten Graf™ avec certificat d’étalonnage sont imprimées, numérotées et fournies individuellement avec un certificat de précision corrigé individuellement.
Marque: Poulten Graf™ US258/WAC/M/S
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Permet une manipulation précise et sûre des liquides en laboratoire.Les fioles jaugées en verre borosilicaté de classe A Poulten Graf™ avec certificat d’étalonnage sont imprimées, numérotées et fournies individuellement avec un certificat de précision corrigé individuellement.
- Col usiné et rodé équipé d’un bouchon interchangeable en polypropylène Polystop™
- Graduation à une marque
- Disponible en verre ambré ou transparent
- Chaque flacon porte un numéro individuel pour l’identification et la traçabilité
Spécification
USP, ISO 1042, DIN 12664 | |
Clear | |
Borosilicate Glass | |
1.10 ml | |
A |
Polypropylene | |
5 L | |
1 | |
Yes | |
34 |