Learn More
Poulten Graf™ Flacon volumétrique en verre borosilicaté de classe A avec certificat d’étalonnage
Permet une manipulation précise et sûre des liquides en laboratoire. Les fioles jaugées en verre borosilicaté de classe A Poulten Graf™ avec certificat d’étalonnage sont imprimées, numérotées et fournies individuellement avec un certificat de précision corrigé individuellement.
Marque: Poulten Graf™ US258/WAC/I/2
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
Permet une manipulation précise et sûre des liquides en laboratoire.Les fioles jaugées en verre borosilicaté de classe A Poulten Graf™ avec certificat d’étalonnage sont imprimées, numérotées et fournies individuellement avec un certificat de précision corrigé individuellement.
- Col usiné et rodé équipé d’un bouchon interchangeable en polypropylène Polystop™
- Graduation à une marque
- Disponible en verre ambré ou transparent
- Chaque flacon porte un numéro individuel pour l’identification et la traçabilité
Specifications
USP, ISO 1042, DIN 12664 | |
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
0.12 ml | |
Classe A |
Polypropylène | |
250 ml | |
2 | |
Oui | |
14 |