Learn More
Acide citrique, anhydre, 99 %, Pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10020760
Click to view available options
Quantité:
1kg
5kg
25kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Tambour en fibre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-92-9
Formule moléculaire C6H8O7
Poids moléculaire (g/mol) 192.12
Numéro MDL MFCD00011669
Clé InChI KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
CID PubChem 311
ChEBI CHEBI:30769
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropane-1 2 3-tricarboxylique
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Citric acid
Note relative au nom Anhydrous
Point de fusion 153,0°C
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H
Beilstein 03, 556
Merck Index 15, 2325
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :750 g/l (20°C).Autres solubilités : soluble dans l’alcool et l’éther, peu soluble dans l’éther diéthylique, insoluble dans le benzène et le chloroforme
Poids de la formule 192.13
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Quantité 1kg
Point d’éclair 100°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Bouteille en plastique
Forme physique Cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Citric acid anhydrous
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.