Learn More
Chloroforme, HPLC, J.T.Baker™ Code produit.: 15558534
compliance-icons compliance-icons
Chloroforme, HPLC, J.T.Baker™
Code produit. 15558534
1 L, Flacon en verre ambré à col étroit
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col étroit
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 15558534
Marque: Avantor J.T.Baker 917502
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Solvants de haute pureté pour une utilisation dans les séparations analytiques et préparatives
    Pour une utilisation dans la chromatographie en phase liquide (HPLC & UHPLC) et la spectrophotométrie ; pour une utilisation en laboratoire, en recherche ou en fabrication
Identifiants chimiques
CAS 67-66-3
Formule moléculaire CHCl3
Poids moléculaire (g/mol) 119.37
Numéro MDL MFCD00000826
Clé InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformioAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 6212
ChEBI CHEBI:35255
Nom IUPAC trichlorométhane
SMILES ClC(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroform
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en verre ambré à col étroit
Notes de qualité de la pureté Meets ACS reagent chemical requirements
Gravité spécifique 1L1=.48kg
Poids de la formule 119.38
Qualité HPLC
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P281-Utiliser l'équipement de protection individuel requis.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chloroforme, HPLC, J.T.Baker™ >