Learn More
Ansell™ Gants d’immersion en polymère de butyle ChemTek™ série 38-520
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Description
- Finition lisse de couleur noire
- Enfilage facile et bonne préhension
- Protection maximale contre les produits chimiques dangereux
- Étonnamment flexibles et offrant une excellente dextérité
- Conçus pour offrir un grand confort grâce à leur forme ergonomique et incurvée naturelle et à leur sensation douce
- L’absence de protéines de latex signifie qu’il n’y a aucun risque d’allergie au latex
- Parfaits pour l’industrie chimique, le raffinage du pétrole et de l’essence, l’industrie de l’imprimerie, l’industrie automobile, l’industrie minière et le domaine aérospatial
Spécification
Spécification
Matériau arrière | Butyle |
Matériau de la manchette | Butyle |
Coating Material | Polymère de butyle |
Laboratory/Cleanroom Use | Oui |
Latex Free | Oui |
Type de produit | Gants pour immersion |
Dimensions | 10 |
Modèle | 38 / 520 |
Épaisseur (impériale) | 20 mil |
Couleur de manchette de gant | Noir |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell™ Gants d’immersion en polymère de butyle ChemTek™ série 38-520 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu