Learn More
Ansell Gants en butyle à résistance chimique AlphaTec™ 38-514 Code produit.: 11731693
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Ansell Gants en butyle à résistance chimique AlphaTec™ 38-514
Code produit. 11731693 Tous les produits Ansell Produits
8
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
11
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11731693
Marque: Ansell 38514080
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Les gants en butyle fin offrent une résistance aux produits chimiques agressifs, notamment aux solvants et aux acides forts.
  • Protection contre les aldéhydes, les cétones et les esters ainsi que les acides minéraux concentrés.
  • Flexibles et confortables
  • Forme ergonomique incurvée et naturelle
  • Enfilage facile et parfaite préhension
  • La finition rugueuse garantit une manipulation plus sûre
Informations sur la commande
Chaque paire est emballée avec une notice individuelle pour que vous disposiez toujours des informations essentielles à portée de main.
Compliance
Conforme aux normes EN 388-2422 et EN 511-231.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 3
Certifications/Conformité Conforme aux normes ANSI 3, EN 388-1000X, EN 374-1 / Type A, marquage CE
Certifications / conformité (Europe) CE 0493, EN 1149, EN 16350, EN 420:2003 + A1:2009; Catégorie III
Couleur Noir
Latex Free Oui
Matériau Butyle
Poudré Sans poudre
Dimensions 8
Épaisseur (impériale) 14 mil
Épaisseur (métrique) 0,35 mm
Norme EN388 EN 388:1000X, EN 388:1000
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES ABCIKMPST
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons uniquement
À utiliser avec (application) Usines chimiques et transport, traitement chimique, manipulation d’acides, d’alcalis, de sels et de cétones
Type de manchette de gant À bord roulé
Grip Design Rugueux
Doublure Non revêtus
Modèle 38-514-8-189022
Longueur (impériale) 14 in
Longueur (métrique) 35.5 cm
Nom du produit
Ansell Gants en butyle à résistance chimique AlphaTec™ 38-514 >