Description
- La gamme AlphaTec™ 38-612 offre la meilleure résistance aux produits chimiques les plus agressifs, sans compromettre la dextérité ou le confort.
- Les gants AlphaTec™ 38-612 offrent une protection contre les hydrocarbures aliphatiques, halogénés et aromatiques et contre les acides minéraux concentrés.
- Les gants AlphaTec™ 38-612 sont très flexibles et assurent une excellente dextérité. Conçus pour être confortables, avec une forme ergonomique naturelle et incurvée et une sensation douce, ils s’enfilent facilement et offrent une bonne préhension.
Spécification
Spécification
Style de coupe | À bord roulé |
Coating Material | Polymère de viton / butyle |
Couleur | Noir |
Finition externe | Lisse |
Latex Free | Oui |
Matériau | Polymère de butyle |
Dimensions | 8 |
Épaisseur (métrique) | 0,3 mm |
Longueur (impériale) | 12 in |
Longueur (métrique) | 300 mm |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 7
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Splash Sale
Surfez sur la Vague de Réductions et économisez sur tous vos achats.Code promotionnel: 24094Expire: 2025-03-15
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell™ AlphaTec™ 38-612 (ex-ChemTek™ 38-612) >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu