Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons 1,5 ml en verre transparent certifiés 9 mm à filetage court, avec bouchon à vis en PP à trou central et septum en silicone/PTFE
Kit certifié, Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés
Marque: Fisherbrand™ 11 40 2692
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Kit ND9 certifié
- 9mm
- Verre
- Transparent
- 1.5mL
- Bouchon à vis
- Orifice central (6 mm)
- Polypropylène
- Silicone/PTFE
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
Spécification
Bleu | |
Silicone / PTFE | |
11,6 mm | |
1,6 ml | |
Polypropylène | |
32 mm | |
9-425 |
Microliter | |
Transparent | |
verre | |
100 | |
Bouchon à vis | |
1ère classe hydrolytique | |
Non |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Kit de flacons 1,5 ml en verre transparent certifiés 9 mm à filetage court, avec bouchon à vis en PP à trou central et septum en silicone/PTFE > Cône interne, UltraBond
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu