Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons 1,5 ml en verre transparent certifiés 9 mm à filetage court, avec bouchon à vis en PP à trou central et septum en silicone/PTFE
Kit certifié, Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés
69.04€ - 175.00€
Spécification
Couleur de bouchon | Bleu |
---|---|
Matériau (doublure) | Silicone / PTFE |
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
Matériau | Verre |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Marking Spot | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Marking Spot | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16475359
|
Fisherbrand™
11 40 2556 |
1,85 mL | Oui |
69.04€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
13428238
|
Fisherbrand™
11 40 2692 |
1,6 ml | Non | N/A | ||||||
15562320
|
Fisherbrand™
11 40 3196 |
1,85 ml | Non |
79.35€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Kit ND9 certifié
- 9mm
- Verre
- Transparent
- 1.5mL
- Bouchon à vis
- Orifice central (6 mm)
- Polypropylène
- Silicone/PTFE
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
Spécification
Bleu | |
Transparent | |
Verre | |
Bouchon à vis | |
9-425 |
Silicone / PTFE | |
11,6 mm | |
Polypropylène | |
32 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Kit de flacons 1,5 ml en verre transparent certifiés 9 mm à filetage court, avec bouchon à vis en PP à trou central et septum en silicone/PTFE