Learn More
Greiner Bio-One Microplaque CELLSTAR à 384 puits, à fond plat, traitée pour la culture cellulaire
Couleur :blanc ; Stérilité :stérile ; Couvercle :sans couvercle
Marque: Greiner Bio-One 781073
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène Non cytotoxiqueCompatible avec les systèmes automatisésVolume utile flexibleProfil de puits à coins arrondis
- Empilable
- Puits à code alphanumérique
Spécification
Étalon | |
16 x 24 | |
PS | |
15 à 110 μl | |
Culture cellulaire | |
Coins arrondis | |
10 |
Sans couvercle | |
Blanc | |
384 | |
Stérile | |
131 μl | |
40 | |
40/boîte |