Learn More
Gibco™ Milieu CD 293 AGT™
CD 293 AGT™ est un milieu non protéique, chimiquement défini dans un format granulaire prêt à l’emploi.
Marque: Gibco™ 12529020
106.40 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Description
CD 293 AGT™ est un milieu non protéique, chimiquement défini dans un format granulaire prêt à l’emploi. CD 293 AGT™ est optimisé pour la croissance des cultures en suspension de 293 cellules.
CD 293 AGT™ est un milieu non protéique, chimiquement défini dans un format granulaire prêt à l’emploi. CD293 AGT™ est optimisé pour la croissance des cultures en suspension de 293 cellules.Advanced Granulation Technology = AGT
Spécification
293 (HEK) | |
Poudre (AGT) | |
Sans sérum | |
Sans glutamine | |
Glace humide | |
Flacon à bouchon Securitainer | |
1 L | |
Culture cellulaire en suspension |
Aucun composant d’origine animale, Défini chimiquement, Sans protéines, Sans sérum | |
Milieu CD 293 | |
Rouge de phénol, Pyruvate de sodium, Bicarbonate de sodium | |
1 L | |
Faible (≤10 UE/ml) | |
Pas d’antibiotiques | |
Conserver au réfrigérateur (2°C à 8°C) et à l’abri de la lumière. |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2486081 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | 12529003,12529001,12529012,12529020 |
2656994 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | 12529001,12529012,12529020 |
2380214 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | 12529003,12529001,12529012,12529020 |
2421902 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | 12529003,12529001,12529012,12529020 |
2392344 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | 12529003,12529001,12529012,12529020 |
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.