Learn More
Thermo Scientific™ Tampons de gradients de pH
Des gradients robustes et reproductibles qui sont applicables à un large éventail d’anticorps monoclonaux et prêts à l’emploi avec les colonnes et systèmes LC existants, sans avoir besoin de formuler des phases mobiles.
Marque: Thermo Scientific™ 083274
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : CAS : 7647-14-5 Poids : 0.01000kg
Description
Obtenez des gradients HPLC reproductibles rapides et hautement robustes à l’aide de tampons de gradient de pH Thermo Scientific™ CX-1. Simples à optimiser et à automatiser, ces tampons sont applicables à la séparation HPLC de la majorité des médicaments biothérapeutiques à base d’anticorps monoclonaux (mAb). Les tampons de gradient de pH CX-1 sont prêts à être utilisés avec les colonnes HPLC existantes sans avoir à formuler de phases mobiles. Les tampons CX-1 permettent de gagner du temps dans le développement de méthodes, de faciliter le transfert de méthodes vers l’AQ/CQ pour une large gamme de variantes de charge de mAb via une approche générique basée sur la HPLC pour la caractérisation des mAb et ne nécessitent pas d’ajustements de phase mobiles chronophages.
Les solutions de tampons de pH peuvent être utilisées pour générer des gradients de pH linéaire hautement reproductibles dans la chromatographie par échange de cations.
- Gradients robustes, reproductibles
- Prédiction du pH des biomolécules
- Optimisation de méthodes simples
- Facilement automatisées
- Applicables à la majorité des mAb
Contrairement à la chromatographie par échange de cations classique utilisant des gradients de sel, il est possible de prédire le pH et la rétention attendue des variantes de charge et d’utiliser une gamme de pH étroite pour obtenir une séparation à plus haute résolution.
Spécification
Kit de tampons de gradients de pH CX-1 ; Tampon A 125 ml + tampon B 125 ml |
|
Thermo Scientific | |
125 mL | |
125 ml + 125 ml |
Systèmes et colonnes LC | |
Kit de tampons de gradients de pH CX-1 | |
5,6 à 10,2 |