Learn More
Gibco™ Milieu CD 293 AGT™
CD 293 AGT™ est un milieu non protéique, chimiquement défini dans un format granulaire prêt à l’emploi.
112.00€ - 18140.00€
Spécification
Lignée cellulaire | 293 (HEK) |
---|---|
Forme | Poudre (AGT) |
Type de produit | Milieu CD 293 |
Serum Level | Sans sérum |
Antibiotiques inclus | No antibiotics |
Code produit | Marque | Quantité | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Format | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10145174
|
Gibco™
12529001 |
100 L | Ropak Bucket |
6647.77€
100L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10411995
|
Gibco™
12529003 |
10 kg | Ropak Bucket | N/A | ||||||
11550436
|
Gibco™
12529012 |
10 L | Flacon à bouchon Securitainer |
1058.00€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10748224
|
Gibco™
12529020 |
1 L | Flacon à bouchon Securitainer |
112.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
CD 293 AGT™ est un milieu non protéique, chimiquement défini dans un format granulaire prêt à l’emploi. CD 293 AGT™ est optimisé pour la croissance des cultures en suspension de 293 cellules.
AGT = Système avancé de granulation
Spécification
293 (HEK) | |
Milieu CD 293 | |
No antibiotics |
Poudre (AGT) | |
Sans sérum | |
Culture cellulaire en suspension |
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.