Learn More
Gibco™ Milieu CD 293 AGT™
CD 293 AGT™ est un milieu non protéique, chimiquement défini dans un format granulaire prêt à l’emploi.
Marque: Gibco™ 12529001
Description
CD 293 AGT™ est un milieu non protéique, chimiquement défini dans un format granulaire prêt à l’emploi. CD 293 AGT™ est optimisé pour la croissance des cultures en suspension de 293 cellules.
AGT = Advanced Granulation Technology
Spécification
293 (HEK) | |
Poudre (AGT) | |
Sans sérum | |
Faible teneur en glucose, HEPES, Pyruvate de sodium, Bicarbonate de sodium | |
4500 mg/L | |
Wet Ice | |
Ropak Bucket | |
Calcium, magnésium, phosphate de sodium | |
100 L | |
CO2 |
Aucun composant d’origine animale, Défini chimiquement, Sans protéines, Sans sérum | |
Milieu CD 293 | |
Non stérile | |
Sans glutamine, No Phenol Red | |
100 L | |
Faible | |
No antibiotics | |
Certifiés | |
Store at 2°C to 8°C in the dark. | |
Culture cellulaire en suspension |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2486081 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | 12529003,12529001,12529012,12529020 |
2656994 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | 12529001,12529012,12529020 |
2380214 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | 12529003,12529001,12529012,12529020 |
2421902 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | 12529003,12529001,12529012,12529020 |
2392344 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | 12529003,12529001,12529012,12529020 |
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.