Learn More
Brady™ Étiquettes de mise en garde
Idéal pour la sécurité et l'information indiquant un lock-out sur votre machine. Revers de la balise est vide. Les étiquettes (75 x 16 mm) sont fabriquées en polyester souple résistant à l'eau, aux graisses et aux températures extrêmes. La surface mate facilite l'inscription au stylo ou au feutre.
19.55€ - 27.15€
Spécification
Quantité | 10/boîte |
---|---|
Type | Étiquette de condamnation |
Matériau | Polyester |
À utiliser avec (application) | Lockout Tagout |
Épaisseur | 0.249 mm |
Code produit | Marque | Message | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Message | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11746815
|
Brady™
225238 |
Condamnation | 110 mm | 50 mm |
19.55€
1 pack |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11726835
|
Brady™
225256 |
DANGER DÉFENSE D’ENCLENCHER TANT QUE L’ÉTIQUETTE EST APPLIQUÉE | 50 mm | 100 mm |
20.95€
1 pack |
Expédition estimée: 27-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11716835
|
Brady™
225255 |
DANGER CETTE CONDAMNATION ET ÉTIQUETTE NE PEUVENT ÊTRE ENLEVÉES QUE PAR : VOIR VERSO | 50 mm | 110 mm |
19.55€
1 pack |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11736835
|
Brady™
225257 |
DANGER NE PAS TOUCHER | 50 mm | 110 mm |
19.55€
1 pack |
Expédition estimée: 27-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11796815
|
Brady™
225243 |
Défense d’enclencher | 50 mm | 110 mm |
19.55€
1 pack |
Expédition estimée: 27-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11716825
|
Brady™
225245 |
Défense d’ouvrir la vanne | 50 mm | 110 mm |
19.55€
1 pack |
Expédition estimée: 27-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11746825
|
Brady™
225248 |
Ne pas fermer | 50 mm | 110 mm |
19.55€
1 pack |
Expédition estimée: 02-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11776815
|
Brady™
225241 |
Défense de fermer la vanne | 110 mm | 50 mm |
19.55€
1 pack |
Expédition estimée: 02-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11756815
|
Brady™
225239 |
Ne pas couper l’électricité | 110 mm | 50 mm |
19.55€
1 pack |
Expédition estimée: 02-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11726825
|
Brady™
225246 |
Ne pas ouvrir | 50 mm | 110 mm |
19.55€
1 pack |
Expédition estimée: 02-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11786815
|
Brady™
225242 |
Ne pas mettre en marche, en cours d’entretien | 110 mm | 50 mm |
19.55€
1 pack |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11786825
|
Brady™
225252 |
Ne pas mettre en marche | 50 mm | 100 mm |
19.55€
1 pack |
Expédition estimée: 02-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11766825
|
Brady™
225250 |
Ne pas mettre en marche. Ne pas enlever cette condamnation | 50 mm | 110 mm |
19.55€
1 pack |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11776825
|
Brady™
225251 |
Ne pas mettre en marche Équipe d’entretien Cette étiquette ne peut être enlevée que par : | 50 mm | 110 mm |
19.55€
1 pack |
Expédition estimée: 02-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11706825
|
Brady™
225244 |
Ne pas mettre en marche Cette étiquette ne peut être enlevée que par : | 50 mm | 110 mm |
19.55€
1 pack |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11766815
|
Brady™
225240 |
Ne pas toucher | 110 mm | 50 mm |
19.55€
1 pack |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11766835
|
Brady™
225260 |
Obligation gén. | 50 mm | 110 mm |
19.55€
1 pack |
Expédition estimée: 02-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11736825
|
Brady™
225247 |
Ne pas utiliser | 50 mm | 110 mm |
19.55€
1 pack |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11746835
|
Brady™
225258 |
Obligation gén. | 75 mm | 160 mm |
27.15€
1 pack |
Expédition estimée: 02-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11706835
|
Brady™
225254 |
DANGER CETTE ÉTIQUETTE ET CONDAMNATION NE PEUVENT ÊTRE ENLEVÉES QUE PAR : VOIR VERSO | 50 mm | 110 mm |
19.55€
1 pack |
Expédition estimée: 27-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11796825
|
Brady™
225253 |
HORS SERVICE | 50 mm | 110 mm |
19.55€
1 pack |
Expédition estimée: 27-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11706845
|
Brady™
230776 |
DANGER NE PAS METTRE EN ROUTE SANS L’AUTORISATION | 75 mm |
27.15€
1 pack |
Expédition estimée: 27-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11796835
|
Brady™
230775 |
DANGER TRAVAUX EN COURS PAR | 75 mm |
27.15€
1 pack |
Expédition estimée: 27-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11776835
|
Brady™
225261 |
SERVICE ENTRETIEN | 50 mm | 110 mm |
19.55€
1 pack |
Expédition estimée: 02-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11756835
|
Brady™
225259 |
SERVICE ENTRETIEN | 75 mm | 160 mm |
27.15€
1 pack |
Expédition estimée: 02-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Étiquettes non adhésives pré-imprimées
- Étiquettes de sécurité
- Les étiquettes (75 x 160 mm) sont fabriquées en polyester souple résistant à l'eau, aux graisses et aux températures extrêmes. La surface mate facilite l'inscription au stylo ou au feutre
Spécification
10/boîte | |
Polyester | |
0.249 mm | |
-40°F to +212°F | |
Condamnation |
Étiquette de condamnation | |
Lockout Tagout | |
-40°C to +100°C | |
7 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Étiquettes de mise en garde