Learn More
Brady™ Étiquettes de mise en garde
Idéal pour la sécurité et l'information indiquant un lock-out sur votre machine. Revers de la balise est vide. Les étiquettes (75 x 16 mm) sont fabriquées en polyester souple résistant à l'eau, aux graisses et aux températures extrêmes. La surface mate facilite l'inscription au stylo ou au feutre.
Marque:  Brady™ 225261
Code produit. 11776835
  • 19.55€ / 1 pack
Expédition estimée: 02-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Étiquettes non adhésives pré-imprimées
  • Étiquettes de sécurité
  • Les étiquettes (75 x 160 mm) sont fabriquées en polyester souple résistant à l'eau, aux graisses et aux températures extrêmes. La surface mate facilite l'inscription au stylo ou au feutre
Spécification
Spécification
10/boîte
TAG-RAPPORT D'ENTRETIEN-50X110MM
Polyester
Lockout Tagout
110 mm
2 in.
-40°C to +100°C
1.97 in.
7 mm
Étiquette de condamnation
Blue on White
SERVICE ENTRETIEN
4.33 in.
50 mm
0.249 mm
-40°F to +212°F
110 mm
Condamnation
Nom du produit
Brady™ Étiquettes de mise en garde > Message : Service entretien ; Dimensions (L x l) : 50 mm x 110 mm