Learn More
Brady™ Étiquettes de mise en garde
Idéal pour la sécurité et l'information indiquant un lock-out sur votre machine. Revers de la balise est vide. Les étiquettes (75 x 16 mm) sont fabriquées en polyester souple résistant à l'eau, aux graisses et aux températures extrêmes. La surface mate facilite l'inscription au stylo ou au feutre.
Marque: Brady™ 225254
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Étiquettes non adhésives pré-imprimées
- Étiquettes de sécurité
- Les étiquettes (75 x 160 mm) sont fabriquées en polyester souple résistant à l'eau, aux graisses et aux températures extrêmes. La surface mate facilite l'inscription au stylo ou au feutre
Spécification
10/boîte | |
TAG-HORS SERV ICE-50X110MM | |
Polyester | |
Lockout Tagout | |
110 mm | |
2 in. | |
-40°C to +100°C | |
1.97 in. | |
7 mm |
Étiquette de condamnation | |
Black on Yellow | |
DANGER CETTE ÉTIQUETTE ET CONDAMNATION NE PEUVENT ÊTRE ENLEVÉES QUE PAR : VOIR VERSO | |
4.33 in. | |
50 mm | |
0.249 mm | |
-40°F to +212°F | |
110 mm | |
Condamnation |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Étiquettes de mise en garde > Message : Hors service/Danger ; Dimensions (L x l) : 50 mm x 110 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu