Learn More
Brady™ Étiquettes de mise en garde
Idéal pour la sécurité et l'information indiquant un lock-out sur votre machine. Revers de la balise est vide. Les étiquettes (75 x 16 mm) sont fabriquées en polyester souple résistant à l'eau, aux graisses et aux températures extrêmes. La surface mate facilite l'inscription au stylo ou au feutre.
Marque: Brady™ 230776
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Étiquettes non adhésives pré-imprimées
- Étiquettes de sécurité
- Les étiquettes (75 x 160 mm) sont fabriquées en polyester souple résistant à l'eau, aux graisses et aux températures extrêmes. La surface mate facilite l'inscription au stylo ou au feutre
Spécification
10/boîte | |
TAG-F DANGER NE PAS METTRE-75X160MM | |
Polyester | |
Lockout Tagout | |
160 mm | |
-40°C to +100°C | |
2.95 in. | |
7 mm |
Étiquette de condamnation | |
Black, Red on White | |
DANGER NE PAS METTRE EN ROUTE SANS L’AUTORISATION | |
6.3 in. | |
0.249 mm | |
-40°F to +212°F | |
75 mm | |
Condamnation |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Étiquettes de mise en garde > Message : Risque associé au produit et à la machine ; Dimensions (L x l) :
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu