Learn More
MP Biomedicals™ Comprimés de solution saline dans un tampon phosphate (PBS)
Les comprimés de solution saline dans un tampon phosphate (PBS) sont un mélange de sel équilibré pour une préparation facile du tampon PBS pour une variété d’applications, notamment la préparation de réactifs, la dilution de cellules pour la cytométrie en flux et le réactif de culture cellulaire.
Marque: MP Biomedicals™ 092810307
419.74 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24341" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Pas besoin de pesée ni de mélange de produits chimiques
- Il suffit de dissoudre les comprimés de PBS dans de l’eau
- Un comprimé dissous dans 100 ml d’eau donne un tampon contenant 0,01 M de phosphate, 0,27 M de KCl et 0,137 M de NaCl, pH 7,4 à 25 °C
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Spécification
Sans calcium, sans magnésium | |
500 comprimés | |
MFCD00011360 | |
[Cl-].[K+] | |
74.55 |
Solution saline dans un tampon phosphate | |
ClK | |
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M | |
potassium chloride | |
Tablet |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
Jours
17Heures
7Minutes
40Secondes
52