Learn More
Thermo Scientific™ TauI (3 U/μL)
L’enzyme de restriction TauI reconnaît les sites GCSG^C, et sa coupe est optimale à 55°C dans le tampon B.
Marque:  Thermo Scientific™ ER1652
145.34 EUR valable jusqu'au 2025-03-21
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10568170
  • 218.00€ / 250 unités
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Description
ADN lambda digéré avec Taul, 1,4 % d’agarose, 181 sites de clivage
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
Points clés
  • Qualité supérieure : contrôle de qualité rigoureux et processus de fabrication de pointe du secteur
  • Système à cinq tampons avec code couleur pratique
  • Comprend un tampon Tango universel pour les digestions doubles
  • BSA prémélangé dans des tampons de réaction
  • Large sélection de spécificités d’endonucléases de restriction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
3 U/μl
TauI
Non
Non
Enzyme de restriction
Sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm
Tampon 10X B
55°C
250 U
Clonage traditionnel
Documents
Manuals
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2808418 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog NumberER1652
Numéro de lot2848915 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog NumberER1652
Numéro de lot2873464 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog NumberER1652
Numéro de lot2871261 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/01/2025 Catalog NumberER1652
Numéro de lot2909604 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog NumberER1652
Nom du produit
Thermo Scientific™ TauI (3 U/μL) > 3 U/μl, 250 U