Learn More
Epredia™ Cassettes de tissus à fentes Cassette II
Pour les échantillons de tissus courants, ces cassettes incluent une charnière de couvercle à bord avant avec des couvercles conditionnés en vrac disponibles dans 12 variétés de couleurs différentes
Marque: Epredia™ B851739PK
Description
Imprimerie
- La finition de surface et les surfaces d’impression renforcées sont conçues pour optimiser la qualité d’impression
- La conception du tube est effectuée avec précision pour réduire les risques de blocage et empêcher les temps d’arrêt
Montage, traitement et enrobage
- Caractéristiques de conception et de débit testées pour garantir un échange efficace des réactifs
- Forces d’ouverture et de fermeture ajustées pour faciliter l’utilisation, tout en protégeant les échantillons de tissus précieux
Coupe
- Technique de précision pour une connexion solide aux microtomes
Archivage
- La texture de la surface de la cassette optimise la capacité d’acquisition pour l’archivage
Spécification
Fentes | |
1 000/Carton | |
Rose |
Oui | |
Couvercle distinct, charnière avant | |
Cassettes à fentes |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.